Läs mer
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7058870
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11365667
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043393.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neodym(III)trifluormetansulfonat används i Aldol-reaktionen av silylenoletrar med aldehyder och som en katalysator för dehydrering av fruktos, Diels-Alder-reaktioner av cyklopentadien och alkylakrylater,α -amineringsreaktioner av pyrazoloner, polymerisationsreaktioner av cyklosiloxaner, direkt polykondensation av dikarboxylsyror och dioler, regioselektiv reduktiv ringöppning av bensylidenacetaler, Paal-Knorr-cyklokondensation och nitrering av bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34622-08-7
Molekylformel C3F9NdO9S3
Molekylvikt (g/mol) 591.432
MDL-nummer MFCD00192343
InChI-nyckel WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium iii trifluoromethanesulfonate, neodymium iii triflate, neodymium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid neodymium iii salt, nd otf 3, neodymium triflate, acmc-209i8y, neodymium 3+ ion tritriflate, neodymium perfluoromethanesulfonate, neodymium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 2733937
IUPAC-namn neodym(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Nd+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium (III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 591.44
Procent renhet 98%
Densitet 1.7 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.