Läs mer
Neodymstav, 12,7 mm (0,5 tum) diameter, 99,5 % (metallbas exklusive Ta)
Produktkod. 11393828
Change view
Kvantitet:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393828 25 mm 25mm
11303838 10 mm 10mm
11323838 50 mm 50mm
11313838 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11393828 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040294.DH
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-00-8
Molekylformel Nd
Molekylvikt (g/mol) 144.24
MDL-nummer MFCD00011130
InChI-nyckel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-namn neodym
LEDER [Nd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium rod
Namnnotering 12,7 mm (0,5 tum) i diameter.
Kvantitet 25 mm
Odör Luktfritt
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈0,89 g/mm
Form Gjutstav
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Ta)
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.