Läs mer
Neodymlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3- matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12917393 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12917393 100 mL Flaska 100ml
12907393 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12917393 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 637 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Kvantitet 100 mL