Läs mer
Neodymium Standard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15205956 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15205956 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 15205956 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLND21BY
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Nd1μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium Standard
Förpackning Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-00-8
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Molekylformel Nd
MDL-nummer MFCD00011130
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Nd]
IUPAC-namn neodymium
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 144.24
PubChem CID 23934
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:33372
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1mg/L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only