Läs mer
Neodymstandard: Nd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17999059
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999059 500 ml
17967969 50 ml
17907989 250 ml
17968259 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17999059 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPNDN500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Neodymstandard: Nd @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neodymium
CAS 7440-00-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Neodymium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Nd
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nd
InChI formel InChI=1S/Nd
LEDER [Nd]
IUPAC-namn neodym
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 144.24
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 143,91 g/mol