Läs mer
Neohesperidin, 97,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11405011 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405011 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11405011 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215581380
Löslig i pyridin (20mg/ml-klar, gul lösning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neohesperidin
CAS 13241-33-3
Färg Solbränna
Molekylformel C28H34O15
MDL-nummer MFCD16661259
Kvantitet 100 mg
Synonym hesperetin-7-o-neohesperidoside
InChI-nyckel ARGKVCXINMKCAZ-CIDMPNHLSA-N
LEDER CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)CO)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2S)-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-3-[(2S,3S,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxi-6- metyloxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-5-hydroxi-2-(3-hydroxi-4-metoxifenyl)-2,3-dihydrokromen-4-on
Molekylvikt (g/mol) 610.565
PubChem CID 134129340
Formel vikt 610.6
Fysisk form Pulver