Läs mer
Neohesperidin-dihydrochalcon, Mikromol™
Produktkod. 17919964
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17919964 250 mg
1 options
Produktkod. 17919964 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3398.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Neohesperidin-dihydrokalkon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neohesperidin Dihydrochalcone
CAS 20702-77-6
Analyt- eller komponentnamn Neohesperidin Dihydrochalcone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C28 H36 O15
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Neohesperidin-dihydrochalcone, Citrosa, NHDC, Neohesperidin DC, Neohesperidin DHC, Neohesperidin dihydrochalcone, Neohesperidine dihydrochalcone, 1-[4-[[2-O-(6-Deoxy-alpha-l-mannopyranosyl)-beta-d-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one, 1-Propanone, 1-[4-[[2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Glucopyranoside, 3,5-dihydroxy-4-(3-hydroxy-4-methoxyhydrocinnamoyl)phenyl 2-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-, beta-D- (8CI), Glucopyranoside, 3,5-dihydroxy-4-(3-hydroxy-4-methoxyhydrocinnamoyl)phenyl 2-O-alpha-L-rhamnopyranosyl- (7CI), 1-[4-[[2-O-(6-Deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-1-propanone
InChI formel InChI=1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
LEDER COc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc2O)cc1O
IUPAC-namn 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-metyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyfenyl]-3-(3-hydroxy-4-metoxifenyl)propan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 612.58
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 612,2054 g/mol