Läs mer
Neohesperidin-dihydrochalkon, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Neohesperidin Dihydrochalcone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 612.2054 |