missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neomenthoglycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neomenthoglycol |
| CAS | 3564-95-2 |
| Molekylformel | C10 H20 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Neomenthoglycol, rel-(1R,2S,4R)-2-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol, 8-Hydroxyneomenthol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-7-4-5-8(9(11)6-7)10(2,3)12/h7-9,11-12H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CC[C@H]([C@@H](O)C1)C(C)(C)O |
| IUPAC-namn | (1S,2R,5R)-2-(2-hydroxypropan-2-yl)-5-methylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.265 |
| Formel vikt | 172.146 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?