Läs mer
(+)-Neomenthyl Acetate, TRC
Produktkod. 30135304
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135304 2.5 g 2.5g
30011636 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3900372.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2552-91-2
Molekylformel C12 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 198.3
Synonym D-Neomenthyl acetate, (1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate
IUPAC-namn [(1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] acetate
LEDER CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(+)-Neomenthyl acetate
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1
Formel vikt 198.162