missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neomenthyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neomenthyl Acetate |
| CAS | 2230-87-7 |
| Molekylformel | C12H22O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (±)-Neomenthyl Acetate, trans-Neomenthyl Acetate, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H](OC(C)=O)[C@H](C(C)C)CC1 |
| IUPAC-namn | (1S,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.3 |
| Formel vikt | 198.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?