Läs mer
Neomycin B Hexaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neomycin B |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H46N6O13/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 614.3123 |