Läs mer
TOKU-E™ Neomycin ReadyMade™ Solution
Produktkod. 30044030
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 ml
10 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30044030 100 ml 100ml
30044038 10 x 100 ml 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30044030 Leverantör TOKU-E™ Leverantörsnummer N027100ML
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neomycin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile, ready-to-use preparation of the broad-spectrum aminoglycoside Neomycin Sulfate in 0.9% NaCl.
  • CAS Number: 1405-10-3
  • Molecular Formula: C23H46N6O13
  • Molecular Weight: 614.64 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces fradiae
  • Spectrum: Neomycin is a broad-spectrum antibiotic; however, it is mostly used against Gram-negative bacteria
  • Mechanism of Action: Aminoglycosides target the 30S ribosomal subunit resulting in an inability to read mRNA ultimately producing a faulty or non-existent protein
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neomycin Sulfate
Fysisk form Liquid
CAS 1405-10-3
pH 5.0 to 7.5
Källa Streptomyces fradiae
Förpackning Plastic Bottle
Sterilfiltrerad Yes, 0.22 μm
Sterilitet Sterile
Färg Colorless
Koncentration 8.0 to 12.0 mg/mL
Kvantitet 100 ml
Anteckningar om renhetsgrad >95% (HPLC)
Molekylformel C23H46N6O13
Produktlinje ReadyMade™ Solutions
Frakt skick Ambient
Synonym Biosol veterinary, Bykomycin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin crème, Neobiotic, Neomix, Otobiotic
IUPAC-namn (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2-[(2S,3R,4S,5R)-4-[(2R,3R,4R,5S,6S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 614.64 g/mol
Formel vikt 614.64 amu
Procent renhet >95%
Kvalitet Antibiotic
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Neomycin Sulfate ≥1%