Läs mer
Neomycin sulfate 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neomycin sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Neomycin sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23H46N6O13 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Neomycin, sulfate (salt), Biosol, Bykomycin, Endomixin, Fradiomycin sulfate, Lidamycin Creme, Myacine, Mycerin sulfate, Mycifradin, Mycifradin N, Myciguent, Neo-Mantle Creme, Neobrettin, Neofracin, Neolate, Neomix, Neomycin sulfate, Neomycin sulphate, Neosulf, New France F, Nivemycin, Otobiotic, Quintess-N, Tuttomycin |
| LEDER | OC[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O2)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O1.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O.O |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Visa mer |