Läs mer
Melford Neomycinsulfat
Beskrivning
Neomycinsulfat är ett antibiotikum som härrör från bakterien Streptomyces fradiae och tillhör aminoglykosidklassen av antibiotika.
Inom molekylärbiologin används Neomycinsulfat ofta som ett selektivt medel i genteknikexperiment och cellodlingsapplikationer. Det ingår ofta i tillväxtmedier eller buffertar för att förhindra tillväxt av bakterier och säkerställa renheten hos cellinjer.
Neomycinsulfat fungerar genom att hämma proteinsyntesen i bakterier, vilket leder till celldöd. Neomycinsulfat används också i mikrobiologisk forskning. Det kan användas för att selektivt isolera och identifiera bakterier eller som en kontroll för känslighetstestning i antimikrobiell resistensstudier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neomycin Sulfate |
| CAS | 1405-10-3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | C23H46N6O13-3H2OSO4 |