Läs mer
Neomycinsulfathydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464099
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15464099 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15464099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61499.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1405-10-3 | C23H48N6O17S | 712.72 g/mol
Neomycinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum och kalciumkanalproteinhämmare. Neomycinsulfat binder också till prokaryota ribosomer som hämmar translation och är effektivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Neomycinsulfat hämmar fosfolipas C via bindning till inositolfosfolipider. Det hämmar också fosfatidylkolin-PLD-aktivitet och inducerar Ca2+-mobilisering och PLA2-aktivering i humana blodplättar. Neomycinsulfat hämmar DNas I-inducerad DNA-nedbrytning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Neomycinsulfat är ett aminoglykosid-antibiotikum och kalciumkanalproteinhämmare. Neomycinsulfat binder också till prokaryota ribosomer som hämmar translation och är effektivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier. Neomycinsulfat hämmar fosfolipas C via bindning till inositolfosfolipider. Det hämmar också fosfatidylkolin-PLD-aktivitet och inducerar Ca2+-mobilisering och PLA2-aktivering i humana blodplättar. Neomycinsulfat hämmar DNas I-inducerad DNA-nedbrytning.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Forskning Använd endast: Ej avsedd för diagnostiskt eller terapeutiskt bruk hos djur eller människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-10-3
Molekylformel C23H48N6O17S
Molekylvikt (g/mol) 712.72
MDL-nummer MFCD29905465
InChI-nyckel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
LEDER OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neomycin sulfate hydrate
Typ Neomycin Sulfate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Merck Index 14,6454
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5S,6R)-5-amino-2-(aminometyl)-6-[(lR,2R,3S,4R,6R)-4,6-diamino-2-[(2R,3S,4R,5S)-4-[(2S,3R,4S,5R,6S)-(3-amino-6S) ometyl)-4,5-dihydroxioxan-2-yl]oxi-3-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-3-hydroxicyklohexyl]oxioxan-3,4-diol; svavelsyra syra
Formel vikt 908.87 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neomycin sulfate hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.