Läs mer
Neomycinsulfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 17650887 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17650887 5 g 5g
17660887 25 g 25g
17670887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17650887 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0218061005
Verkar mot både gram-positiva och gram-negativa bakterier. Neomycinsulfat, MP Biomedicals produceras av Streptomyces som innehåller minst 85 % neomycin B.
Denna produkt verkar genom att binda till 30S- och 50S-subenheterna, vilket orsakar felkodning och hämmar initiering och förlängning under proteinsyntes. Neomycin blockerar också spänningskänsliga Ca2+-kanaler utan att påverka Na+/Ca2+-antiportern i neuroner.
Användningsområden:
  • Som ett selektionsmedel för prokaryota celler transformerade med användning av neo selekterbar markörgen
  • Att studera ototoxiska biverkningar av antibiotika och blodplättshärledda tillväxtfaktorsvar i vissa fibroblaster
  • Vid extraktion av nukleära fosfatidylinositol 4,5-bisfosfatinteragerande proteiner
  • Det rekommenderas för användning i cellodlingsapplikationer vid 50 mg/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-10-3
Molekylformel C23H48N6O17S
Molekylvikt (g/mol) 712.72
MDL-nummer MFCD29905465
InChI-nyckel OIXVKQDWLFHVGR-DJUBFIBWNA-N
PubChem CID 124080932
LEDER OS(O)(=O)=O.NCC1OC(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](OC3C(O)C(N)CC(N)C3OC3OC(CN)C(O)C(O)C3N)[C@@H]2O)C(N)C(O)C1O
Specifikationer
Fysisk form Pulver
pH 5 till 7,5
Förlust vid torkning <8.0%
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation H2O soluble (50mg/mL)
IUPAC-namn 5-amino-2-(aminometyl)-6-{[(2R,3S,4R,5S)-5-[(3,5-diamino-2-{[3-amino-6-(aminometyl)-4,5-dihydroxioxan-2-yl]oxi}-6-hydroxicyklohexyl)oxi]-4-hydroxi-2-(hydroxian-metyl)-oxolan-3,4}-oxidimetyl)-oxolan-3; svavelsyra
Formel vikt 908.9g/mol
Kvalitet USP
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neomycin Sulfate, USP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin Sulfate