Läs mer
Neomycinsulfat, Phytopure™ , MP Biomedicals™
Produktkod. 17610907 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17610907 25 g
17600907 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 17610907 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219453325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Synonym: Neomycin B Sulfate, Bykomycin, Endomixin, Fraquinol, Myacine, Neosulf, Neomix
Neomycinsulfat är ett aminoglykosidantibiotikum som är aktivt mot gramnegativa bakterier. Det används ofta i många aktuella mediciner, såsom krämer, salvor och ögondroppar. Det binder till duplex-RNA med hög affinitet och hämmar proteinbiosyntesen. Neomycinsulfat fungerar också som en kalciumkanalblockerare. Användningsdeklaration: Om inte annat anges, MP Biomedical™ Produkterna är endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1405-10-3
Specifikationer
Fysisk form Pulver
Färg Ljusgul
Kvantitet 25 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neomycin Sulphate, Cell Culture Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Neomycin Sulphate