Läs mer
Neomycin Sulfate (White Powder), Fisher BioReagents
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Beskrivning
Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neomycin Sulfate |
| Typ | Neomycin Sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| pH | 6.8 |
| Förlust vid torkning | < 8% |
| Förpackning | Amber Glass |
| Potens | > 650μg/mg |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | > 98.5 % |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Neomycin Sulfate
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .