Läs mer
Neomycin-trisulfate salt hydrate, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16694464 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16694464 100 mg
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 16694464 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R1710100MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neomycin-trisulfate salt hydrate
CAS 1405-10-3
CAS Max % ≤ 100%
Färg White
pH 5 to 7.5
Synonym Neomycin, sulfate (salt)
Molekylvikt (g/mol) 908.88 g/mol