Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporeringssystem med 1-kanals och 8-kanals pipetter
Beskrivning
Neonet NxT Elektroporationssystem med 1-kanals och 8-kanals pipetter är en nästa generations elektroporeringsplattform som utnyttjar den unika och pålitliga neonelektroporeringsteknologin, som ökar transfektionseffektiviteten och cellviabiliteten. Systemet effektiviserar transfektion av däggdjursceller, inklusive primära celler, stamceller och svårtransfekterade celler, för snabb och effektiv leverans av nukleinsyror. Med 8-kanalspipetten och stationen, elektroporera upp till 96 prover på mindre än 15 minuter samtidigt som du har full flexibilitet över varje reaktion.
Funktioner hos Neon NxT Elektroporationssystem inkluderar:
- Bevisad prestanda —upp till 90 % transfektionseffektivitet i många celltyper, inklusive primära, stamceller och svårtransfekterade celler, samtidigt som cellviabiliteten bevaras med elektroporationsspetsteknologi
- Flexibel —lätt transfektera 1 x 10 4 celler till 1 x 10 7 celler per reaktion
- Enkel —lätt att utföra trestegsprocess med en enda buffertsats för alla celltyper som inkluderar Neon NxT Resuspension Genome Editing Buffer
- Anpassningsbara —optimera elektroporationsparametrar fritt eller utnyttja över 400 förprogrammerade protokoll med möjlighet att spara upp till 10 000 ytterligare protokoll
- Anslutning —Invitrogen TransfectionLab molnappen på Thermo Fisher Connect parat med Instrument Connect möjliggör digital experimentdesign och anslutning till Neon NxT system
- Förbättrad användbarhet —förbättrad pipettergonomi med ClipTip förreglingsteknik, förbättrad återkopplingsslinga och intuitivt användargränssnitt med plattinställning
Pålitlig elektroporationsspetsteknik
Till skillnad från vanliga kyvettbaserade elektroporationskammare, Neon NxT Systemet använder en proprietär, biologiskt kompatibel pipettspets kammare som maximerar avståndet mellan de två elektroderna samtidigt som deras yta minimeras, vilket genererar ett mer enhetligt elektriskt fält. Denna design möjliggör bättre underhåll av fysiologiska förhållanden, vilket ger hög cellöverlevnad jämfört med konventionell elektroporering.
Provkonservering
Den unika Neon NxT pipettspetsen eliminerar behovet av en separat elektroporeringskyvett eller platta, medan instrumentets kompakta design möjliggör en enkel passning i ett biosäkerhetsskåp. Värdefulla celler går inte förlorade genom provöverföring och löper minskad risk för kontaminering.
Plug-n-play direkt ur kartongen
Elektroporeringsprocessen kunde inte vara enklare. Välj Snabbstart eller sätt upp en platta för ett helt experiment och tilldela protokoll till varje brunn. Aspirera celler och plasmid blandas in i neon NxT pipettspets, docka i pipettstationen och tryck elektroporera. Se när den valda brunnen på skärmen får en grön bock som indikerar framgångsrik elektroporering; pipettera sedan de transfekterade cellerna i ditt odlingskärl.
Utför fler transfektioner med begränsade eller värdefulla celler
Dina celler kan vara begränsade när du måste utföra neuronala förberedelser eller när du berikar för homogena cellpopulationer via FACS eller Dynabeads berikning. I dessa fall kan en minskning av antalet celler som krävs per transfektion göra att du kan utföra mer komplexa experiment med dina dyrbara celler.
Neon NxT servicealternativ
Standardgaranti
Varje Neon NxT systemet levereras med ett års garanti. Om instrumentet behöver repareras inom det första året kan det skickas till vårt reparationscenter och repareras utan kostnad för dig. Att köpa ett av nedanstående utökade garantialternativ skulle ge de angivna tjänsterna under den initiala garantiperioden.
Utökade garantialternativ
- Rapid Exchange (REX) (Kat. nr. ZGEXSCNEONNXT1AND8) Om din Neon NxT enheten kräver reparation, den kan bytas ut mot en ny fabriksrenoverad enhet utan extra kostnad, vanligtvis anländer inom bara 2 arbetsdagar
- ABRC Support (Kat. nr. ZG03SCNEONNXT1AND8) Om din Neon NxT enheten kräver reparation kan den skickas för reparation och returneras till dig inom 21 arbetsdagar.
- ABRC Support Plus (Kat. nr. ZG04SCNEONNXT1AND8) Om din Neon NxT enheten kräver reparation kan den skickas för reparation och returneras till dig inom 21 arbetsdagar. Och medan din enhet repareras skickas ett låneinstrument för att förhindra driftstopp.
Kvalificeringstjänster –IQOQ (kat. nr. A40002936)
Du kan lägga till kvalificeringstjänster för att komplettera din serviceplan för utökad garanti. Instrumenthårdvarukvalifikationer för Neon NxT Systemet inkluderar installationskvalifikation (IQ) och driftskvalifikation (OQ) för att dokumentera och verifiera att instrumentet är installerat och fungerar enligt tillverkarens specifikationer.
IQ tillhandahåller dokumenterade bevis och verifiering av att instrumentet har levererats och installerats enligt tillverkarens specifikationer.
OQ tillhandahåller dokumenterad verifiering av att instrumentdelsystemen fungerar som de är utformade och verifierar att ett instruments funktionalitet uppfyller tillverkarens driftsspecifikationer.
IQOQ rekommenderas vid installation, efter flyttning av instrumentet, efter programvaru- eller hårdvaruuppgraderingar och efter kritiska reparationer. Våra kvalificeringsspecialister kommer att samarbeta med dig för att leverera snabba, kostnadseffektiva och pålitliga kvalificeringstjänster som inkluderar tillförlitlig revisionsdokumentation.
Fråga din instrumentförsäljare om att få utökad garantitäckning och IQOQ vid tidpunkten för instrumentköp.
För de instrument som redan finns i ditt labb, vänligen kontakta din lokala servicerepresentant eller besök Kontakta oss.
Kontraktsalternativ är inte tillgängliga i alla regioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 24-brunnars platta, 96-brunnars platta |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| För användning med (utrustning) | Neon™ NxT Electroporation System |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Spänningsintervall (HV-läge) | 2500 V |
| Spänningsintervall (LV-läge) | 500 V |
| Visa | Färgpekskärm |
| Pulsnummerintervall | 1 till 10 pulser |
| Pulsbreddsintervall | 1 till 100 ms |
| Kvantitet | 1 system |
| Visa mer |