Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 1-kanalsrör
Beskrivning
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 1-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Använd detta kit för transfektionsvolymer på 10μ L, innehållande 5 x 10 4 –2 x 10 5 vidhäftande celler eller 1 x 10 5 –5 x 10 5 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med de medföljande 10-μ L Neon NxT spetsarna är redo att tvättas och placeras i en odlingsskål med flera brunnar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •1 mL Resuspension R-buffert; lagra vid °4 C •1 mL Resuspension T-buffert; lagra vid °4 C •1 mL Resuspension Genome Editing Buffer; lagra vid °4 C •50 mL Elektrolytisk E10-buffert; lagra vid °4 •C 25 •reaktionsspetsar 8 1-kanals elektroporationsrör |
| Celltyp | Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | Elektroporationspipettspets |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| För användning med (utrustning) | Neon™ NxT Electroporation System |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 25 x 2 reaktioner |
| Produkttyp | Pipett Tips |
| Kvantitet | 25 x 2 reaktioner |
| Volymprov (metriskt). | 10μ L |