Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 1-kanalsrör
Produktkod. p-7229403
Antal reaktioner:
25 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
Produktkod. 17829444
Brand: Invitrogen™ N1025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem.
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 1-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Använd detta kit för transfektionsvolymer på 10μ L, innehållande 5 x 10 4 –2 x 10 5 vidhäftande celler eller 1 x 10 5 –5 x 10 5 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med de medföljande 10-μ L Neon NxT spetsarna är redo att tvättas och placeras i en odlingsskål med flera brunnar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •1 mL Resuspension R-buffert; lagra vid °4 C
•1 mL Resuspension T-buffert; lagra vid °4 C
•1 mL Resuspension Genome Editing Buffer; lagra vid °4 C
•50 mL Elektrolytisk E10-buffert; lagra vid °4
•C 25
•reaktionsspetsar 8 1-kanals elektroporationsrör
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera Elektroporationspipettspets
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2 reaktioner
Produkttyp Pipett Tips
Kvantitet 25 x 2 reaktioner
Volymprov (metriskt). 10μ L