Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporeringssystem 10μ L Kit med 8-kanalsrör
Produktkod. 30245458
Change view
Antal reaktioner:
384 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
30245458 96 x 2 reaktioner
30245218 384 x 2 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30245458 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N10968
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25120.00 SEK
    23110.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 2009.35 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 8-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem med 8-kanals pipett och pipettstation.
Neonet NxT Elektroporationssystem 10-μ L Kit med 8-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. MPK5000) med 8-kanals pipett och pipettstation (kat. nr. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Använd detta kit för transfektionsvolymer på 10μ L, innehållande 5 x 104 till 2 x 105 vidhäftande celler eller 1 x 105 till 5 x 105 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med de medföljande 10-μ L Neon NxT tips är redo att pläteras i en odlingsrätt med flera brunnar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Stamcell, primärcell, svårtransfekterad cell
Innehåll och lagring Box 1 innehåller:
• Resuspension R-buffert, 4 x 1 mL
• Resuspension T-buffert, 4 x 1 mL
• Resuspension Genome Editing Buffer, 4 x 1 mL
• Elektrolytisk E10-buffert, 2 x 100
mL Förvaras °vid 4 C.
Box 2 innehåller:
• Reaktionstips, 96 tips
• Elektroporation 8-kanalsrör, 4
rör Förvaras i rumstemperatur.
Formatera Elektroporationspipettspets
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 96 x 2 reaktioner
Kvantitet 96 x 2 reaktioner
Volymprov (metriskt). 10μ L