Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 1-kanalsrör
Beskrivning
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 1-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Använd detta kit för transfektionsvolymer på 100μ L, innehållande 5 x 105 –2 x 106 vidhäftande celler eller 1 x 106 –5 x 106 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med de medföljande 100-μ L Neon NxT spetsarna är sedan redo att tvättas och placeras i en odlingsskål med flera brunnar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •4 x 10 mL Resuspension R-buffert; lagra vid °4 C •4 x 10 mL Resuspension T-buffert; lagra vid °4 C •4 x 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; lagra vid °4 C •2 x 100 mL elektrolytisk E100-buffert; lagra °vid 4 •C 96 •reaktionsspetsar 32 1-kanals elektroporationsrör |
| Celltyp | Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | Elektroporationspipettspets |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| För användning med (utrustning) | Neon™ NxT Electroporation System |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 reaktioner |
| Produkttyp | Pipett Tips |
| Kvantitet | 96 x 2 reaktioner |
| Volymprov (metriskt). | 100μ L |