Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 1-kanalsrör
Produktkod. 18035331
Change view
Antal reaktioner:
25 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner
18035331 25 x 2 reaktioner
17809444 25 x 2 reaktioner
17819444 96 x 2 reaktioner
18015341 96 x 2 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 18035331 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N10025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9240.00 SEK
    8500.65 SEK / Paket med 25
    Save 739.35 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •10 mL Resuspension R-buffert; lagra vid °4 C
•10 mL Resuspension T-buffert; lagra vid °4 C
•10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; lagra vid °4 C
•50 mL Elektrolytisk E100-buffert; lagra vid °4
•C 25
•reaktionsspetsar 8 1-kanals elektroporationsrör
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera Elektroporationspipettspets
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2 reaktioner
Produkttyp Pipett Tips
Kvantitet 25 x 2 reaktioner
Volymprov (metriskt). 100μ L