Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporation System 100 μ L Kit med 8-kanalsrör
Beskrivning
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 8-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. MPK5000) med 8-kanals pipett och pipettstation (kat. nr. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Använd detta kit för transfektionsvolymer på 100μ L, innehållande 5 x 105 till 2 x 106 vidhäftande celler eller 1 x 106 till 5 x 106 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med de medföljande 100-μ L Neon NxT spetsar är sedan redo att pläteras i en odlingsskål med flera brunnar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Box 1 innehåller: • Resuspension R-buffert, 4 x 10 ml • Resuspension T-buffert, 4 x 10 ml • Resuspension Genome Editing Buffer, 4 x 1 mL • Elektrolytisk E100-buffert, 2 x 100 mL Förvaras °vid 4 C. Box 2 innehåller: • Reaktionstips, 96 tips • Elektroporation 8-kanalsrör, 8 rör Förvaras i rumstemperatur. |
| Celltyp | Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | Elektroporationspipettspets |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| För användning med (utrustning) | Neon™ NxT Electroporation System |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 x 2 reaktioner |
| Kvantitet | 96 x 2 reaktioner |
| Volymprov (metriskt). | 100μ L |