Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 1-kanalsrör
Produktkod. 17809444
Antal reaktioner:
25 x 2 reaktioner
96 x 2 reaktioner
Produktkod. 17809444
Brand: Invitrogen™ N10025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem.
Neonet NxT Elektroporationssystem 100-μ L Kit med 1-kanalsrör är designat speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Använd detta kit för transfektionsvolymer på 100μ L, innehållande 5 x 105 –2 x 106 vidhäftande celler eller 1 x 106 –5 x 106 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med de medföljande 100-μ L Neon NxT spetsarna är sedan redo att tvättas och placeras i en odlingsskål med flera brunnar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •10 mL Resuspension R-buffert; lagra vid °4 C
•10 mL Resuspension T-buffert; lagra vid °4 C
•10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; lagra vid °4 C
•50 mL Elektrolytisk E100-buffert; lagra vid °4
•C 25
•reaktionsspetsar 8 1-kanals elektroporationsrör
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera Elektroporationspipettspets
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2 reaktioner
Produkttyp Pipett Tips
Kvantitet 25 x 2 reaktioner
Volymprov (metriskt). 100μ L