Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System
Produktkod. 17869444
Change view
Garanti:
1 års standardgaranti
Produktkod. Garanti
17869444 1 års standardgaranti
1 options
Produktkod. 17869444 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NEON1S
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Neonet NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett är en nästa generations elektroporeringsplattform som utnyttjar den unika och pålitliga Neon-elektroporeringsteknologin, vilket ökar transfektionseffektiviteten och cellviabiliteten.
Neonet NxT Electroporation System är en nästa generations elektroporeringsplattform som utnyttjar den unika och pålitliga Neon-elektroporationsteknologin, vilket ökar transfektionseffektiviteten och cellviabiliteten. Systemet effektiviserar transfektion av däggdjursceller, inklusive primära celler, stamceller och svårtransfekterade celler, för snabb och effektiv leverans av nukleinsyror.
Funktionerna i Neon NxT Electroporation System inkluderar:
  • Bevisad prestanda—upp till 90 % transfektionseffektivitet i många celltyper, inklusive primära celler, stamceller och svårtransfekterade celler, samtidigt som cellviabiliteten bevaras med elektroporationsspetsteknik
  • Flexibel—transfektera enkelt 1 x 104 celler till 1 x 107 celler per reaktion
  • Enkel —lätt att utföra trestegsprocess med en enda buffertsats för alla celltyper som inkluderar Neon NxT Resuspension Genome Editing Buffer
  • Anpassningsbar—optimera elektroporationsparametrar fritt eller utnyttja över 400 förprogrammerade protokoll med möjlighet att spara upp till 10 000 ytterligare protokoll
  • Anslutning—Invitrogen TransfectionLabs molnapp på Thermo Fisher Connect parat med Instrument Connect möjliggör digital experimentdesign och anslutning till Neon NxT-system
  • Förbättrad användbarhet—förbättrad pipettergonomi med ClipTip förreglingsteknik, förbättrad återkopplingsslinga och intuitivt användargränssnitt med plattinställning
Pålitlig elektroporationsspetsteknik
Till skillnad från vanliga kyvettbaserade elektroporationskammare, använder Neon NxT-systemet en proprietär, biologiskt kompatibel pipettspetskammare som maximerar avståndet mellan de två elektroderna samtidigt som deras yta minimeras, vilket genererar ett mer enhetligt elektriskt fält. Denna design möjliggör bättre underhåll av fysiologiska förhållanden, vilket ger hög cellöverlevnad jämfört med konventionell elektroporering.
Provkonservering
Den unika Neon NxT pipettspetsen eliminerar behovet av en separat elektroporeringskyvett eller -platta, medan instrumentets kompakta design gör att den enkelt passar in i ett biosäkerhetsskåp. Värdefulla celler går inte förlorade genom provöverföring och löper minskad risk för kontaminering.
Plug-n-play direkt ur kartongen
Elektroporeringsprocessen kunde inte vara enklare. Välj Snabbstart eller sätt upp en platta för ett helt experiment och tilldela protokoll till varje brunn. Aspirera celler och plasmidblandning i Neon NxT-pipettspetsen, docka i pipettstationen och tryck elektroporera. Se när den valda brunnen på skärmen får en grön bock som indikerar framgångsrik elektroporering; pipettera sedan de transfekterade cellerna i ditt odlingskärl.
Utför fler transfektioner med begränsade eller värdefulla celler
Dina celler kan vara begränsade när du måste utföra neuronala förberedelser eller när du berikar för homogena cellpopulationer via FACS- eller Dynabeads-anrikning. I dessa fall kan en minskning av antalet celler som krävs per transfektion göra att du kan utföra mer komplexa experiment med dina dyrbara celler.
Neon NxT servicealternativ
Standardgaranti
Med varje Neon NxT-system följer ett års garanti. Om instrumentet behöver repareras inom det första året kan det skickas till vårt reparationscenter och repareras utan kostnad för dig. Att köpa ett av nedanstående utökade garantialternativ skulle ge de angivna tjänsterna under den initiala garantiperioden.
Utökade garantialternativ
  • Rapid Exchange (REX) (Kat.nr. ZGEXSCNEONNXT) Om din Neon NxT-enhet behöver repareras kan den bytas ut mot en fabriksrenoverad ersättningsenhet utan extra kostnad, vanligtvis på bara två arbetsdagar.
  • ABRC Support (Kat. nr. ZG03SCNEONNXT) Om din Neon NxT-enhet behöver repareras kan den skickas för reparation och returneras till dig inom 21 arbetsdagar.
  • ABRC Support Plus (Kat. nr. ZG04SCNEONNXT) Om din Neon NxT-enhet behöver repareras kan den skickas för reparation och returneras till dig inom 21 arbetsdagar. Och medan din enhet repareras skickas ett låneinstrument för att förhindra driftstopp.
Kvalificeringstjänster (Kat. nr. IQOQ A57744)
Du kan lägga till kvalificeringstjänster för att komplettera din serviceplan för utökad garanti. Hårdvarukvalifificering för instrument i Neon NxT-systemet inkluderar installationskvalificering (IQ) och driftkvalifificering (OQ) för att dokumentera och verifiera att instrumentet är installerat och fungerar enligt tillverkarens specifikationer.
IQ tillhandahåller dokumenterade bevis och verifiering av att instrumentet har levererats och installerats enligt tillverkarens specifikationer.
OQ tillhandahåller dokumenterad verifiering av att instrumentdelsystemen fungerar som de är utformade och verifierar att ett instruments funktionalitet uppfyller tillverkarens driftsspecifikationer.
IQOQ rekommenderas vid installation, efter flyttning av instrumentet, efter programvaru- eller hårdvaruuppgraderingar och efter kritiska reparationer. Våra kvalificeringsspecialister kommer att samarbeta med dig för att leverera snabba, kostnadseffektiva och pålitliga kvalificeringstjänster som inkluderar tillförlitlig revisionsdokumentation.
Fråga din instrumentförsäljare om att få utökad garantitäckning och IQOQ vid tidpunkten för instrumentköp.
För de instrument som redan finns i ditt labb, vänligen kontakta din lokala servicerepresentant eller besök Kontakta oss.
Kontraktsalternativ är inte tillgängliga i alla regioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Kolvar, plattor (6-brunns, 12-brunns, 24-brunns och 96-brunns)
För användning med (applikation) Transfektion
Produkttyp Neon™ NxT Elektroporeringssystem
Spänning 100/240 VAC
Spänningsintervall (HV-läge) 500 till 2500 V (elektroporation)
Spänningsintervall (LV-läge) 500 till 2500 V (elektroporation)
Visa Färgpekskärm
Pulsnummerintervall 1 till 10 pulser
Pulsbreddsintervall 1 till 100 ms
Kvantitet Varje
Wattal 270 W
Elektriska krav 100/240 VAC, 50/60 Hz, 270 VA
Innehåll och lagring •Neon NxT elektroporationsanordning
• 1-kanalspipett
• 1-kanals pipettstation
• Nätsladd
• Snabbreferensguide
Gränssnitt Pekskärm
Garanti 1 års standardgaranti