Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporeringssystem 8-kanalspipett
Beskrivning
Elektroporationssystemets Neon NxT 8-kanals pipett är särskilt utformad för användning med Neon NxT elektroporationssystemet (kategori Nr. NEON18S). Varje Neon NxT elektroporationssystem med 1-kanals och 8-kanals pipetter (kategorinummer NEON18S och NEON18SK) levereras med en 8-kanals pipett. De som vill uppgradera sitt Neon NxT elektroporationssystem med 1-kanals pipett (kategori nr. NEON1S, NEON1SK) bör välja Neon NxT Electroporation System 8-kanals uppgraderingspaket (kategorinummer NEON8 och NEON8U), som inkluderar elektroporationssystemets Neon NxT 8-kanals pipett, 8-kanals pipettstation och 8-kanals mjukvaruaktivering. Denna pipett erbjuds separat för dem som behöver en extra 8-kanals pipett eller ersättning för sin befintliga pipett.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| För användning med (utrustning) | Neon™ NxT Electroporation System |
| Kvantitet | 1 pipett |
| Tips Typ | Neon™ NxT 10-μ L och 100-μ L |