Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 8-kanalsrör
Produktkod. 30245026
Change view
Kvantitet:
8 rör
Produktkod. Kvantitet
30245026 8 rör
1 options
Produktkod. 30245026 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NT8
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Neon NxT Electroporation System 8-kanalsrör är designade speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem med 8-kanalspipett.
Neon NxT Electroporation System 8-Channel Tubes are designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System with 8-Channel Pipette (Cat. Nos. NEON18S, NEON18SK, NEON8, NEON8U). Each Neon NxT Electroporation System Kit with 8-Channel Tubes for 96 x 2 reactions (Cat. Nos. N1096-8 and N10096-8) comes with four 8-channel tubes and each Neon NxT Electroporation System Kit for 384 x 2 reactions (Cat. Nos. N10384-8 and N100384-8) comes with sixteen 8-channel tubes. This pack of eight tubes is offered for those wishing to use one tube per eight reactions (tubes can be used up to twelve times) depending on their experimental setup.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Inkluderar 8 x 8-kammarrör, använd i rumstemperatur under normala laboratorieförhållanden. Se till Neon™ NxT Electroporation System användarmanual för protokollinstruktioner.
Kvantitet 8 rör
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
För användning med (applikation) Elektroporation