Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 8-kanals uppgraderingspaket
Beskrivning
Neonet NxT Electroporation System 8-Channel Upgrade Package är tillgängligt för Neon NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett (kat. nr. NEON1S och NEON1SK). Uppgraderingspaketet inkluderar Neon NxT 8-kanals pipett, 8-kanals pipettstation och 8-kanals mjukvaruaktivering.
Neonet NxT Elektroporeringssystem 8-kanalspipett möjliggör elektroporering av 96 prover på mindre än 15 minuter samtidigt som det ger full flexibilitet över varje reaktion. På grund av den 8-kanaliga rördesignen är varje spets separerad i sin egen kammare och isolerad från de andra spetsarna, vilket möjliggör olika elektroporationsparametrar, resuspensionsbuffert, leveransnyttolast eller till och med celltyp. Dessutom Neon NxT 8-kanalspipett använder samma Neon NxT spetsar och buffertar som 1-kanalspipetten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Neon™ NxT |
| Antal kanaler | 8 |
| Volym (metrisk) | 10μ L, 100μ L |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| För användning med (utrustning) | Neon™ NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK) |
| Inkluderar | Neon™ NxT 8-kanals pipett, 8-kanals pipettstation, 8-kanals mjukvaruaktivering och snabbreferensguide |
| Kvantitet | 1 paket |