Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanals pipettstation
Produktkod. 17859444
Change view
Kvantitet:
1 station
Produktkod. Kvantitet
17859444 1 station
1 options
Produktkod. 17859444 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NEON1PS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neonet NxT Electroporation System Pipette Station är designad speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1).
Neonet NxT Electroporation System 1-kanals pipettstation är designad speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1S). Varje Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S och NEON18SK) levereras med en 1-kanals pipettstation. Denna 1-kanals pipettstation erbjuds separat för dem som behöver en extra pipettstation eller ersättning för sin befintliga pipettstation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Neon™ NxT 10-μ L och 100-μ L tips
Typ Pipettstation för elektroporering
För användning med (applikation) Transfektion
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
Kvantitet 1 station