Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanalspipett
Produktkod. 17849444
Change view
Kvantitet:
1 pipett
Produktkod. Kvantitet
17849444 1 pipett
1 options
Produktkod. 17849444 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NEON1P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neonet NxT Electroporation System Pipette är designad speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1).
Neonet NxT Electroporation System 1-kanals pipett är designad speciellt för användning med Neon NxT Elektroporationssystem (Kat. nr. NEON1S). Varje Neon NxT Elektroporationssystem (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S och NEON18SK) levereras med en 1-kanalspipett. Denna pipett erbjuds separat för dem som behöver en extra 1-kanalspipett eller ersättning för sin befintliga pipett.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Neon™ NxT 10-μ L och 100-μ L tips
Produktlinje Neon NxT
Typ Elektroporationspipett
Volym (metrisk) 10, 100μ L
För användning med (applikation) Transfektion
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
Kvantitet 1 pipett