Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanalsrör
Produktkod. 18065321
Change view
Kvantitet:
24 rör
96 rör, 96 rör
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18065321 96 rör, 96 rör
30245030 24 rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18065321 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NT96
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neon NxT Electroporation System 1-kanalsrör är designade speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett.
Neon NxT Electroporation System 1-kanalsrör är designade speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Varje Neon NxT Electroporation System Kit för 25 x 2 reaktioner (kat. nr. N1025 och N10025) levereras med åtta 1-kanalsrör och varje Neon NxT Elektroporationssystemsats med 1-kanalsrör för 96 x 2 reaktioner (kat. nr. N1096 och N10096) levereras med 32 1-kanalsrör. Detta paket med ytterligare rör erbjuds för dem som vill använda enstaka rör per reaktion beroende på deras experimentuppställning eller för reaktioner med 1-kanalspipetten när de övervägande använder 8-kanalspipetten och använder kit som innehåller 8-kanalsrören.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 96 rör, 96 rör
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera Elektroporationspipettspets
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (applikation) Elektroporation, Transfektion