Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanalsrör
Produktkod. 30245030
Change view
Kvantitet:
24 rör
96 rör, 96 rör
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30245030 24 rör
18065321 96 rör, 96 rör
17879444 96 rör, 96 rör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30245030 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NT24
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Neon NxT Electroporation System 1-kanalsrör är designade speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett.
Neon NxT Elektroporationssystem 1-kanalsrör är specifikt utformade för användning med Neon NxT elektroporationssystemet med 1-kanals pipett (kategorinummer NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Varje Neon NxT elektroporationssystemkit för 25 x 2-reaktioner (avdelning nr N1025 och N10025) levereras med åtta 1-kanalsrör, och varje Neon NxT elektroporationssystemkit med 1-kanalsrör för 96 x 2-reaktioner (kategorinummer N1096 och N10096) levereras med 32 1-kanalsrör.
Detta paket med extra rör erbjuds för dem som vill använda enskilda rör per reaktion beroende på deras experimentella uppställning, eller för reaktioner med 1-kanals pipetten när de främst använder 8-kanals pipetten och använder kit som innehåller 8-kanalsrör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Inkluderar 24 rör, använd i rumstemperatur under normala laboratorieförhållanden. Se till Neon™ NxT Electroporation System användarmanual för protokollinstruktioner.
Kvantitet 24 rör
För användning med (utrustning) Neon NxT Elektroporationssystem
För användning med (applikation) Elektroporation