Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Elektroporationssystem 1-kanalsrör
Produktkod. p-200087337
Kvantitet:
24 rör
96 rör, 96 rör
Produktkod. 18065321
Brand: Invitrogen™ NT96
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Neon NxT Electroporation System 1-kanalsrör är designade speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett.
Neon NxT Electroporation System 1-kanalsrör är designade speciellt för användning med Neon NxT Elektroporeringssystem med 1-kanalspipett (kat. nr. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Varje Neon NxT Electroporation System Kit för 25 x 2 reaktioner (kat. nr. N1025 och N10025) levereras med åtta 1-kanalsrör och varje Neon NxT Elektroporationssystemsats med 1-kanalsrör för 96 x 2 reaktioner (kat. nr. N1096 och N10096) levereras med 32 1-kanalsrör. Detta paket med ytterligare rör erbjuds för dem som vill använda enstaka rör per reaktion beroende på deras experimentuppställning eller för reaktioner med 1-kanalspipetten när de övervägande använder 8-kanalspipetten och använder kit som innehåller 8-kanalsrören.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 96 rör, 96 rör
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera Elektroporationspipettspets
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (applikation) Elektroporation, Transfektion