Läs mer
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System
Produktkod. 17800225
Change view
Visa:
Färgpekskärm
Produktkod. Visa
17800225 Färgpekskärm
1 options
Produktkod. 17800225 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer NEON1
Beräknad leverans: 10-11-2026
Neon NxT Electroporation System är en nästa generations elektroporeringsplattform som utnyttjar den unika och pålitliga Neon-elektroporationstekniken, som ökar transfektionseffektiviteten och cellviabiliteten.
Neon NxT Electroporation System är en nästa generations elektroporeringsplattform som utnyttjar den unika och pålitliga Neon-elektroporationstekniken, som ökar transfektionseffektiviteten och cellviabiliteten. Systemet effektiviserar transfektion av däggdjursceller, inklusive primära celler, stamceller och svårtransfekterade celler, för snabb och effektiv leverans av nukleinsyror.
Funktionerna i Neon NxT Electroporation System inkluderar:
  • Bevisad prestanda—upp till 90 % transfektionseffektivitet i många celltyper, inklusive primära celler, stamceller och svårtransfekterade celler, samtidigt som cellviabiliteten bevaras med elektroporationsspetsteknik
  • Flexibel—transfektera enkelt 2 x 104 celler till 6 x 106 celler per reaktion
  • Enkel—lätt att utföra trestegsprocess med en enda buffertsats för alla celltyper
  • Anpassningsbar —optimera elektroporationsparametrar fritt eller utnyttja över 300 förprogrammerade protokoll med möjligheten att spara upp till 10 000 ytterligare protokoll
  • Anslutning —Invitrogen TransfectionLab-molnapp på Thermo Fisher Connect parat med Instrument Connect möjliggör digital experimentdesign och anslutning till Neon NxT-systemet
  • Förbättrad användbarhet —förbättrad pipettergonomi med ClipTip förreglingsteknik, förbättrad återkopplingsslinga och intuitivt användargränssnitt med plattinställning
Pålitlig elektroporationsspetsteknik
Till skillnad från vanliga kyvettbaserade elektroporationskammare, använder Neon NxT-systemet en proprietär, biologiskt kompatibel pipettspetskammare som maximerar avståndet mellan de två elektroderna samtidigt som deras yta minimeras och genererar ett mer enhetligt elektriskt fält. Denna design möjliggör bättre underhåll av fysiologiska förhållanden, vilket ger hög cellöverlevnad jämfört med konventionell elektroporering.
Provkonservering
Den unika Neon NxT-pipettspetsen eliminerar behovet av en separat elektroporeringskyvett eller -platta, medan instrumentets kompakta design gör att den enkelt passar i ett biosäkerhetsskåp. Värdefulla celler går inte förlorade genom provöverföring och löper minskad risk för kontaminering.
Plug-n-play direkt ur kartongen
Elektroporeringsprocessen kunde inte vara enklare. Välj Snabbstart eller sätt upp en platta för ett helt experiment och tilldela protokoll till varje brunn. Aspirera celler och plasmidblandning i Neon NxT-pipettspetsen, docka i pipettstationen och tryck elektroporera. Se när den valda brunnen på skärmen får en grön bock som indikerar framgångsrik elektroporering; pipettera sedan de transfekterade cellerna i ditt odlingskärl.
Utför fler transfektioner med begränsade eller värdefulla celler
Dina celler kan vara begränsade när du måste utföra neuronala förberedelser eller när du berikar för homogena cellpopulationer via FACS- eller Dynabeads-anrikning. I dessa fall kan en minskning av antalet celler som krävs per transfektion göra att du kan utföra mer komplexa experiment med dina dyrbara celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Kolvar, plattor (6-brunns, 12-brunns, 24-brunns och 96-brunns)
För användning med (applikation) Transfektion
För användning med (utrustning) Neon™ NxT Electroporation System
Spänning 100/240 VAC
Spänningsintervall (HV-läge) 500–2500 V (elektroporation)
Spänningsintervall (LV-läge) 500–2500 V (elektroporation)
Visa Färgpekskärm
Pulsnummerintervall 1–10 pulser
Pulsbreddsintervall 1–100 ms
Kvantitet 1 system
Wattal 270 W
Elektriska krav 100–240 VAC, 50/60 Hz, 270 VA
Innehåll och lagring • Neon NxT-elektroporeringsenhet
• Pipett
• Pipettstation
• Nätsladd
• Snabbreferensguide
Gränssnitt Pekskärm