Läs mer
Invitrogen™ Neon™ Transfection System 10 μL Kit
Produktkod. 10124334
Change view
Antal reaktioner:
96 × 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10124334 96 × 2 Varje
1 options
Produktkod. 10124334 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MPK1096
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
3 x 1 ml återsuspensionsbuffert R, 3 x 1 ml återsuspensionsbuffert T, 2 x 150 ml elektrolytisk buffert E, 96 x 10μl neonspetsar, 20 neonelektroporeringsrör
Neon™ Transfection System 10 μL Kit
  • Fri från animaliskt ursprung, serumfri och utformad speciellt för användning med Neon Transfection System
  • Används för transfektionsvolymer på 10 μl, innehållande 5 x 104-2 x 105 vidhäftande celler eller 1 x 106-5 x 105 suspensionsceller
  • Celler som har transfekterats med medföljande 10 μl Neon Tips är redo att tvättas och ströks ut i odlingsskål med flera brunnar
Adenoviralt shRNA, Cellodling, Lentiviralt shRNA& miRNA, plasmidtransfektion, RNAi, RNAi-transfektion, RNAi, epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, Retroviral RNAi, stamcell& Primära celltransfektioner, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion, vektorbaserad RNAi, siRNA
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, lågprotein, xenofri, reducerade tillväxtfaktorer, reducerat serum
Innehåll och lagring • 3 x 1 ml Resuspension Buffer R
• 3 x 1 ml Resuspension Buffer T
• 2 x 150 ml Electrolytic Buffer E
• 96 x 10 μl Neon™ tips
• 20 Neon™ electroporation tubes
Förvara buffertlådan vid 4°C och lådan med spetsar och rör vid rumstemperatur.
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Elektroporation
Koncentration 10 x 10^4 - 2 x 10^5 celler/ml (vidhäftande celler), 1 x 10^6 - 5 x 10^5 celler/ml
För användning med (utrustning) Neon™ Transfection System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 96 × 2
Produktlinje Neon
Produkttyp Transfektionssystem
Kvantitet 96 x 2 reaktioner
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierar beroende på celltyp
Systemtyp Neon™ Transfection System
Volymprov (metriskt). 10 μl, 10μ l