Läs mer
Invitrogen™ Neon™ Transfection System 10 μL Kit
Produktkod. p-7180350
Change view
Antal reaktioner:
25 x 2
96 × 2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
10698888 25 x 2 Varje
10124334 96 × 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10698888 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MPK1025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Neon™ Transfection System 10 μL Kit
Neon™ Transfection System 10 μL Kit är utformat speciellt för användning med MPK5000. Använd denna sats för transfektionsvolymer på 10μ l, innehållande 5 x 104–2 x 105 vidhäftande celler eller 1 x 105–5 x 105 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med den medföljande 10 μl Neon™ Spetsarna är redo att tvättas och placeras i en odlingsskål med flera brunnar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, lågprotein, xenofri, reducerade tillväxtfaktorer, reducerat serum
Innehåll och lagring Neon™ Transfection System 10μl-sats levereras med 1 ml resuspensionsbuffert R, 1 ml resuspensionsbuffert T och 75 ml E elektrolytisk buffert i en låda och 25 reaktionsleveransspetsar och 5 elektroporeringsrör i en separat låda. Se användarmanualen för Neon™ Transfection System för protokollinstruktioner. Förvara buffertlådan vid 4 °C och spets&-rörlådan vid rumstemperatur.
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) Neon™ Transfection System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 25 x 2
Produktlinje Neon
Produkttyp Transfektionssystem
Kvantitet 25 x 2 reaktioner
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierar beroende på celltyp
Systemtyp Neon™ Transfection System
Volymprov (metriskt). 10μ l