Läs mer
Invitrogen™ Neon™ Transfection System 100 μL Kit
Description
Includes
30ml Resuspension Buffer R, 30ml Resuspension Buffer T, 2 x 150ml Elektrolytisk Buffert E2, 96 x 100 μl Neon™-spetsar, 20 Neon Electroporation Tubes
- För användning med Neon Transfection System
- Använd denna sats för transfektionsvolymer på 100μl, innehållande 5 x 105-2 x 106 vidhäftande celler eller 1 x 106-5 x 106 suspensionsceller
- Celler som har transfekterats med hjälp av de μmedföljande 100 l Neon Tips är sedan redo att tvättas och pläteras i en 6-brunnars, 60 mm eller 10 cm odlingsskål, beroende på protokoll
Adenoviralt shRNA, Cellodling, Lentiviralt shRNA & miRNA, plasmidtransfektion, RNAi, RNAi-transfektion, RNAi, epigenetik& Icke-kodande RNA-forskning, Retroviral RNAi, stamcell& Primära celltransfektioner, syntetisk siRNA-transfektion, transfektion, vektorbaserad RNAi, siRNA
Informations sur la commande
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Spécification
Spécification
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, lågprotein, xenofri, reducerade tillväxtfaktorer, reducerat serum |
| Innehåll och lagring | • 30 ml Resuspension Buffer R • 30 ml Resuspension Buffer T • 2 x 150 ml Electrolytic Buffer E2 • 96 x 100 μl Neon™ Tips • 20 Neon™ Electroporation Tubes Förvara buffertlådan vid 4°C och lådan med spetsar och&rör vid rumstemperatur. |
| Celltyp | Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Koncentration | 5 x 10^5 - 2 x 10^6 celler/ml (vidhäftande celler), 1 x 10^6 - 5 x 10^6 celler/ml |
| För användning med (utrustning) | Neon™ Transfection System |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Antal reaktioner | 96 × 2 |
| Afficher plus |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.