Läs mer
Invitrogen™ Neon™ Transfection System 100 μL Kit
Produktkod. 10704289
Change view
Antal reaktioner:
50 reaktioner
96 × 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal reaktioner unitSize
10704289 50 reaktioner Varje
10114334 96 × 2 Varje
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10704289
Brand: Invitrogen™ MPK10025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Neon™ Transfection System 100 μL Kit
Neonet™ Transfection System 100μ L Kit är utformat speciellt för användning med MPK5000. Använd denna sats för transfektionsvolymer på 100 μl, innehållande 5x 10 5 –2x 106 vidhäftande celler eller 1x 10 6 –5x 106 suspensionsceller. Celler som har transfekterats med den medföljande 100 μl Neon™ Spetsarna är sedan redo att tvättas och placeras i en odlingsskål med 6 brunnar, 60 mm eller 10 cm, beroende på ditt protokoll.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, lågprotein, xenofri, reducerade tillväxtfaktorer, reducerat serum
Innehåll och lagring Neon™ Transfection System 100 μL Kit levereras med 10 ml resuspensionsbuffert R, 10 ml resuspensionsbuffert T och 75 ml E2 elektrolytisk buffert i en låda och 25 x 100 μl reaktionsspetsar och 5 elektroporeringsrör i en separat låda. Se användarmanualen för Neon™ Transfection System för protokollinstruktioner. Förvara buffertlådan vid 4 °C och spets&-rörlådan vid rumstemperatur.
Celltyp Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA
Promotor CMV
Transfektionsteknik Elektroporation
För användning med (utrustning) Neon™ Transfection System
För användning med (applikation) Transfektion
Antal reaktioner 50 reaktioner
Produktlinje Neon
Produkttyp Transfektionssystem
Kvantitet 25 x 2 reaktioner
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierar beroende på celltyp
Systemtyp Neon™ Transfection System
Volymprov (metriskt). 100 μl