Läs mer
Invitrogen™ Neon™ Transfektionsrör
Produktkod. 11578826
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11578826 1 förpackning Paket med 100
1 options
Produktkod. 11578826 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer MPT100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De Neon™ Transfektionsrör är designade speciellt för användning med Neon™ Transfektionssystemets enhet (MPK5000).
Varje Neon™ Transfection System Kit (MPK1096 och MPK10096) levereras redan med 20 elektroporationsrör. Den extra förpackningen med 100 rör erbjuds för de labb som vill använda enstaka rör per reaktion beroende på deras experimentella uppsättning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring De Neon™ Transfection Tubes kommer i en förpackning med 100 tuber. Se till Neon™ Transfection System användarmanual för protokollinstruktioner. För användning i rumstemperatur under normala laboratorieförhållanden.
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp RNA, DNA
För användning med (utrustning) Neon™ Transfection System
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje Neon
Produkttyp Transfektionsrör
Kvantitet 1 förpackning
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial mängd 2x10^4 - 6 x10^8 celler; Varierar beroende på celltyp
Systemtyp Neon™ Transfection System