Läs mer
Neopentyl alcohol, 99%
Produktkod. 11436997
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436997 500 g 500g
11416997 25 g 25g
11426997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14390.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Det används i Mitsunobu-reaktionen av metylsalicylatkoppling av steriskt hindrade substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i Mitsunobu-reaktionen av metylsalicylatkoppling av steriskt hindrade substrat.
Löslighet
Löslig i vatten vid (20 °C 40 g/L), alkohol och eter. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-84-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004682
InChI-nyckel KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neopentyl alcohol
Smältpunkt 52°C to 56°C
Densitet 0.818
Kokpunkt 111°C to 114°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1730984
Merck Index 14,6457
Löslighetsinformation Soluble in water at (20°C 40g/L),alcohol,and ether. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.