Läs mer
Neopentyl alcohol, 99%
Produktkod. 10697304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697304 250 g Glasflaska 250g
10058581 10 g Glasflaska 10g
10520712 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697304 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128252500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-84-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
MDL-nummer MFCD00004682
InChI-nyckel KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
PubChem CID 6404
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropan-1-ol
LEDER CC(C)(C)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neopentyl alcohol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52°C to 53°C
Färg Färglös
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 113°C to 114°C
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCH2OH
Kvantitet 250 g
Beilstein 01, 406
Merck Index 15, 6542
Löslighetsinformation Solubility in water: 3.5% (25 c)
Formel vikt 88.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Waxy Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neopentyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.