Läs mer
Neopentylbromid, 98 %
Produktkod. 11352226
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352226 5 g 5g
11362226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03579.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151,05 g/mol
Neopentylbromid används vid syntes av S-alkylerade cysteinderivat med grenade alkylkedjor. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Neopentylbromid används vid syntes av S-alkylerade cysteinderivat med grenade alkylkedjor. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen.
Löslighet
Löslig i etanol, eter, aeton och bensen. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-17-1
Molekylformel C5H11Br
Molekylvikt (g/mol) 151.05
MDL-nummer MFCD00000209
InChI-nyckel CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
PubChem CID 12415
IUPAC-namn 1-brom-2,2-dimetylpropan
LEDER CC(C)(C)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neopentyl bromide
Densitet 1.195
Kokpunkt 104°C to 106°C
Flampunkt 6°C (42°F)
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730989
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 151.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.