Läs mer
Neopentylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367675
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367675 5 g 5g
11377675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02365.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 753-89-9 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Neopentylklorid är ett substrat som används för kvantmekaniska beräkningar på LinB för att studera aktiva platskonformationer och protonationstillstånd för katalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Neopentylklorid är ett substrat som
används för kvantmekaniska beräkningar på LinB för att studera aktiva platskonformationer och protonationstillstånd för katalys.
Löslighet
Blandbar med organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 753-89-9
Molekylformel C5H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 106.593
MDL-nummer MFCD00000941
InChI-nyckel JEKYMVBQWWZVHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12956
IUPAC-namn 1-klor-2,2-dimetylpropan
LEDER CC(C)(C)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neopentyl chloride
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.868
Kokpunkt 83°C to 84°C
Flampunkt −8°C (17°F)
Odör Sweet
Linjär formel (CH3)3CCH2Cl
Brytningsindex 1.4039
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1107
Beilstein 1730985
Synonym neopentyl chloride, propane, 1-chloro-2,2-dimethyl, neo-pentylchloride, t-c4h9ch2cl, 2,2-dimethylpropyl chloride, acmc-1bc1q, neopentyl chloride 5g, propane,1-chloro-2,2-dimethyl, 1-chloro-2,2-dimethylpropane
Löslighetsinformation Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 106.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neopentyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Neopentyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.