Läs mer
Neopentyl Glycol Diglycidyl Ether (>40%), TRC
Produktkod. 30466151
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30466151 1 g
1 options
Produktkod. 30466151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3900181G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane
CAS 17557-23-2
Molekylformel C11 H20 O4
Kvantitet 1 g
Synonym Oxirane','2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis-, Propane','1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethyl- (8CI), 2,2'-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,3-Bis(glycidyloxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(glycidyloxym
InChI formel InChI=1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
LEDER CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2
IUPAC-namn 2-[[2,2-dimethyl-3-(oxiran-2-ylmethoxy)propoxy]methyl]oxirane
Molekylvikt (g/mol) 216.274
Formel vikt 216.136