missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neopentyl Glycol Diglycidyl Ether (>40%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropane |
| CAS | 17557-23-2 |
| Molekylformel | C11 H20 O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Oxirane','2,2'-[(2,2-dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis-, Propane','1,3-bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethyl- (8CI), 2,2'-[(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,3-Bis(glycidyloxy)-2,2-dimethylpropane, 2,2-Bis(glycidyloxym |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-11(2,7-12-3-9-5-14-9)8-13-4-10-6-15-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(COCC1CO1)COCC2CO2 |
| IUPAC-namn | 2-[[2,2-dimethyl-3-(oxiran-2-ylmethoxy)propoxy]methyl]oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.274 |
| Formel vikt | 216.136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?