Läs mer
Neopentylamin, 97 %
Produktkod. 15264208 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15264208 100 mL 100ml
15254208 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15264208 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173691000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 5813-64-9 | C5H13N | 87,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5813-64-9
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.17
MDL-nummer MFCD00008134
InChI-nyckel XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
PubChem CID 79882
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropan-1-amin
LEDER CC(C)(C)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Neopentylamine
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Kokpunkt 79,0 °C till 82,0 °C
Flampunkt −13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel (CH3)3CCH2NH2
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04,188
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Formel vikt 87.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Neopentylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.